1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR916820-1G OR916820-250MG OR916820-5G
APOSOR916820-1GEA 366 EUR
APOSOR916820-1G APOSOR916820-250MG APOSOR916820-5G
1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
1-Methylhistamine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₁N₃·2ClH
MW: 198.094 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037000
CAS nummer: 6481-48-7
UN: 2735
ADR: 8 III