Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916853-100MG
OR916853-1G
OR916853-250MG
APOSOR916853-100MGEA
61.4
EUR
APOSOR916853-100MG
APOSOR916853-1G
APOSOR916853-250MG
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Formule:
C₇H₁₁NO₂·ClH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD23703517 CAS nummer: 70684-82-1 |