N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916862-1G OR916862-250MG
APOSOR916862-1GEA 289 EUR
APOSOR916862-1G APOSOR916862-250MG
N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
N,N-Dipropylpyridin-4-amine
Formule: C₁₁H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913578
CAS nummer: 69008-70-4