3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916886-25G OR916886-5G OR916886-100G
APOSOR916886-25GEA 260 EUR
APOSOR916886-25G APOSOR916886-5G APOSOR916886-100G
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne
Formule: C₉H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974030
CAS nummer: 78629-20-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III