2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916978-1G OR916978-250MG
APOSOR916978-1GEA 553 EUR
APOSOR916978-1G APOSOR916978-250MG
2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
2-Amino-6-chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18261104
CAS nummer: 52471-07-5