1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916980-1G OR916980-250MG
APOSOR916980-1GEA 636 EUR
APOSOR916980-1G APOSOR916980-250MG
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone 95%
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone
Formule: C₇H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658286
CAS nummer: 17160-89-3