{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9170-1G OR9170-250MG
APOSOR9170-1GEA 323 EUR
APOSOR9170-1G APOSOR9170-250MG
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271921
CAS nummer: 103573-92-8
UN: 3259
ADR: 8,III