Cyclohexylsulphamoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917027-1G OR917027-250MG
APOSOR917027-1GEA 534 EUR
APOSOR917027-1G APOSOR917027-250MG
Cyclohexylsulphamoyl chloride 95%
Cyclohexylsulphamoyl chloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109158
CAS nummer: 10314-35-9