2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917051-1G OR917051-5G
APOSOR917051-1GEA 67.2 EUR
APOSOR917051-1G APOSOR917051-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00498510
CAS nummer: 24851-69-2