trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917120-10G OR917120-1G OR917120-5G
APOSOR917120-10GEA 811 EUR
APOSOR917120-10G APOSOR917120-1G APOSOR917120-5G
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
trans-4-Methylamino-cyclohexanol
Formule: C₇H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954372
CAS nummer: 22348-44-3