5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbaldehyde
OR917140-1G OR917140-250MG
APOSOR917140-1GEA 128 EUR
APOSOR917140-1G APOSOR917140-250MG
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07375095
CAS nummer: 886364-94-9