1H-Indole-6-acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917177-1G OR917177-250MG
APOSOR917177-1GEA 96.4 EUR
APOSOR917177-1G APOSOR917177-250MG
1H-Indole-6-acetic acid 98%
1H-Indole-6-acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09837606
CAS nummer: 39689-58-2