4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917191-1G OR917191-250MG
APOSOR917191-1GEA 739 EUR
APOSOR917191-1G APOSOR917191-250MG
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline 95%
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677755
CAS nummer: 69876-88-6