sec-Butyl chloroformate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917261-1G OR917261-25G OR917261-5G
APOSOR917261-1GEA 146 EUR
APOSOR917261-1G APOSOR917261-25G APOSOR917261-5G
sec-Butyl chloroformate 95%
sec-Butyl chloroformate
Formule: C₅H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043796
CAS nummer: 17462-58-7