3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9173-1G OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA 184 EUR
APOSOR9173-1G APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Smeltpunt: 56…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271929
CAS nummer: 871825-54-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III