Boc-D-homoserine lactone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917300-1G OR917300-5G
APOSOR917300-1GEA 0 EUR
APOSOR917300-1G APOSOR917300-5G
Boc-D-homoserine lactone 97%
Boc-D-homoserine lactone
Formule: C₉H₁₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037376
CAS nummer: 67198-86-1