N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917336-1G OR917336-250MG
APOSOR917336-1GEA 505 EUR
APOSOR917336-1G APOSOR917336-250MG
N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide 95%
N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24549341
CAS nummer: 197852-01-0