1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917409-1G OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA 402 EUR
APOSOR917409-1G APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04355428
CAS nummer: 118482-14-7