4-(Dimethylamino)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917462-25G OR917462-5G
APOSOR917462-25GEA 228 EUR
APOSOR917462-25G APOSOR917462-5G
4-(Dimethylamino)phenol 97%
4-(Dimethylamino)phenol
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01707548
CAS nummer: 619-60-3