1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917546-1G OR917546-250MG
APOSOR917546-1GEA 190 EUR
APOSOR917546-1G APOSOR917546-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445747
CAS nummer: 71925-11-6