5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9176-1G OR9176-250MG
APOSOR9176-1GEA 169 EUR
APOSOR9176-1G APOSOR9176-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271942
CAS nummer: 864068-97-3