4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917609-1G OR917609-250MG
APOSOR917609-1GEA 716 EUR
APOSOR917609-1G APOSOR917609-250MG
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00582536
CAS nummer: 53183-53-2