4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 716 EUR
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02185844
CAS nummer: 3609-50-5