2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR9177-1G
OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA
232
EUR
APOSOR9177-1G
APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Formule:
C₁₀H₇BrO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07775614 CAS nummer: 14297-34-8 |