3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917708-1G OR917708-250MG
APOSOR917708-1GEA 438 EUR
APOSOR917708-1G APOSOR917708-250MG
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08446306
CAS nummer: 90861-52-2