4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917736-1G OR917736-250MG
APOSOR917736-1GEA 811 EUR
APOSOR917736-1G APOSOR917736-250MG
4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20502958
CAS nummer: 23872-23-3