4-Methylbenzoyl cyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917809-1G OR917809-250MG
APOSOR917809-1GEA 330 EUR
APOSOR917809-1G APOSOR917809-250MG
4-Methylbenzoyl cyanide 95%
4-Methylbenzoyl cyanide
Formule: C₉H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00182410
CAS nummer: 14271-73-9