7-Chloro-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR917825-250MG OR917825-500MG
APOSOR917825-250MGEA 593 EUR
APOSOR917825-250MG APOSOR917825-500MG
7-Chloro-L-tryptophan 97%
7-Chloro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264322
CAS nummer: 73945-46-7