2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR917833-100MG OR917833-250MG
APOSOR917833-100MGEA 109 EUR
APOSOR917833-100MG APOSOR917833-250MG
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₈H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12406549
CAS nummer: 1158750-89-0