trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917890-1G OR917890-5G
APOSOR917890-1GEA 222 EUR
APOSOR917890-1G APOSOR917890-5G
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00626152
CAS nummer: 20704-66-9