4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR917900-100MG OR917900-250MG
APOSOR917900-100MGEA 45.4 EUR
APOSOR917900-100MG APOSOR917900-250MG
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol
Formule: C₅H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16606120
CAS nummer: 1227508-94-2