2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917907-25G OR917907-100G
APOSOR917907-25GEA 65.8 EUR
APOSOR917907-25G APOSOR917907-100G
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
2,5-Dichlorobenzyl cyanide
Formule: C₈H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02671209
CAS nummer: 3218-50-6