4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917952-1G OR917952-250MG
APOSOR917952-1GEA 658 EUR
APOSOR917952-1G APOSOR917952-250MG
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208311
CAS nummer: 75945-91-4