Methyl 2-benzylacrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917956-1G OR917956-5G
APOSOR917956-1GEA 80.4 EUR
APOSOR917956-1G APOSOR917956-5G
Methyl 2-benzylacrylate 98%
Methyl 2-benzylacrylate
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787445
CAS nummer: 3070-71-1