Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-(((dimethylamino)((2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran)-5-sulphonamido)methylene)amino)pentanoic acid
OR917976-1G OR917976-250MG
APOSOR917976-1GEA 869 EUR
APOSOR917976-1G APOSOR917976-250MG
Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH
Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH
Formule: C₃₆H₄₄N₄O₇S
MW: 676.822 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15141977
CAS nummer: 1185841-84-2