2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917996-1G OR917996-250MG OR917996-5G OR917996-2G OR917996-10G
APOSOR917996-1GEA 0 EUR
APOSOR917996-1G APOSOR917996-250MG APOSOR917996-5G APOSOR917996-2G APOSOR917996-10G
2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde 95%
2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15526648
CAS nummer: 10273-40-2