2-Amino-6-chloro-5-nitrotoluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918001-1G OR918001-5G
APOSOR918001-1GEA 40.3 EUR
APOSOR918001-1G APOSOR918001-5G
2-Amino-6-chloro-5-nitrotoluene 95%
2-Amino-6-chloro-5-nitrotoluene
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09026958
CAS nummer: 64863-10-1