5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918002-1G OR918002-250MG
APOSOR918002-1GEA 222 EUR
APOSOR918002-1G APOSOR918002-250MG
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804528
CAS nummer: 3414-19-5