Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918027-1G OR918027-250MG
APOSOR918027-1GEA 701 EUR
APOSOR918027-1G APOSOR918027-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate
Formule: C₆H₁₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16045025
CAS nummer: 73017-82-0