1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR918033-1G OR918033-250MG
APOSOR918033-1GEA 420 EUR
APOSOR918033-1G APOSOR918033-250MG
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
Formule: C₈H₉N₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04448842
CAS nummer: 452967-56-5