1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918051-1G OR918051-5G
APOSOR918051-1GEA 70.1 EUR
APOSOR918051-1G APOSOR918051-5G
1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
1-Propylhydrazine hydrochloride
Formule: C₃H₁₀N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320515
CAS nummer: 56795-66-5