1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918097-10G OR918097-25G
APOSOR918097-10GEA 0 EUR
APOSOR918097-10G APOSOR918097-25G
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₅H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08861855
CAS nummer: 32122-23-9