2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918131-1G OR918131-250MG
APOSOR918131-1GEA 519 EUR
APOSOR918131-1G APOSOR918131-250MG
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09924932
CAS nummer: 848093-05-0