2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918153-1G OR918153-5G
APOSOR918153-1GEA 89.2 EUR
APOSOR918153-1G APOSOR918153-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
2-Methyl-6-nitro-1H-indole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13178656
CAS nummer: 3484-23-9