1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918208-1G OR918208-5G
APOSOR918208-1GEA 134 EUR
APOSOR918208-1G APOSOR918208-5G
1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
1-Methyl-4-nitronaphthalene
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00971804
CAS nummer: 880-93-3