8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918210-1G OR918210-250MG
APOSOR918210-1GEA 296 EUR
APOSOR918210-1G APOSOR918210-250MG
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09054820
CAS nummer: 49660-56-2