4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR918260-1G OR918260-250MG OR918260-5G
APOSOR918260-1GEA 58.4 EUR
APOSOR918260-1G APOSOR918260-250MG APOSOR918260-5G
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
4-Amino-2-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260793
CAS nummer: 72115-06-1