tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR918265-1G OR918265-5G
APOSOR918265-1GEA 95 EUR
APOSOR918265-1G APOSOR918265-5G
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate
Formule: C₁₀H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09953073
CAS nummer: 99207-32-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III