Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918297-1G OR918297-5G
APOSOR918297-1GEA 199 EUR
APOSOR918297-1G APOSOR918297-5G
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Formule: C₉H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14635863
CAS nummer: 98592-34-8