4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918366-10G OR918366-1G OR918366-5G
APOSOR918366-10GEA 304 EUR
APOSOR918366-10G APOSOR918366-1G APOSOR918366-5G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Kookpunt: 137…138 °C (6 mm Hg)
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114509
CAS nummer: 5636-52-2